1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethylenglycoldichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

241628-100G 241628-500G
SIAL241628-100GEA 72.3 EUR
SIAL241628-100G SIAL241628-500G
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31,5 °C
Dichte: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000976
CAS-Nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR