Bariumperchlorat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

241733-100G
SIAL241733-100GEA 97 EUR
SIAL241733-100G
Bariumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Molecular Weight: 336.23 g/mol
Schmelzpunkt: 505
Dichte: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00003440
CAS-Nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01016

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR