Wolfram(IV)carbid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

241881-100G
SIAL241881-100GEA 255 EUR
SIAL241881-100G
Wolfram(IV)carbid, Sigma-Aldrich®
Wolfram(IV)carbid
Formel: CW
Siedepunkt: 6000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2785 °C
Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011464
CAS-Nummer: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
UN: 3178
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR