(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
242071-1G
SIAL242071-1GEA
87.1
EUR
SIAL242071-1G
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,230 g/mol |
MDL:
MFCD00008857 CAS-Nummer: 19342-01-9 EINECS: 242-976-2 |