N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242098-25G
SIAL242098-25GEA
75.8
EUR
SIAL242098-25G
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid
Formel:
C₃H₄F₃NO Molecular Weight: 127,07 g/mol |
MDL:
MFCD00009670 CAS-Nummer: 815-06-5 EINECS: 212-417-7 |