Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrylammonium tetrafluoroborate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

242144-25G
SIAL242144-25GEA 84 EUR
SIAL242144-25G
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₈H₂₀BF₄N
Schmelzpunkt: 365…368 °C
MDL: MFCD00011827
CAS-Nummer: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR