Anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminobenzol, Phenylamin
242284-100ML
242284-5ML
242284-1L
242284-250ML
242284-500ML
SIAL242284-100MLEA
47.1
EUR
SIAL242284-100ML
SIAL242284-5ML
SIAL242284-1L
SIAL242284-250ML
SIAL242284-500ML
Anilin, Sigma-Aldrich®
Anilin
Formel:
C₆H₅NH₂ Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6,2 °C Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007629 CAS-Nummer: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...