Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242322-1.5KG
242322-25G
242322-500G
SIAL242322-1.5KGEA
221
EUR
SIAL242322-1.5KG
SIAL242322-25G
SIAL242322-500G
Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94.11 g/mol Siedepunkt: 181.8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40.8 °C Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,07390 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...