2-Chlorethylmethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methoxyethylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

242349-100G 242349-5G
SIAL242349-100GEA 147 EUR
SIAL242349-100G SIAL242349-5G
2-Chlorethylmethylether, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylmethylether
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94.54 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55…55 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000972
CAS-Nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR