Benzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

242381-25G 242381-100G 242381-3KG 242381-500G
SIAL242381-25GEA 32.5 EUR
SIAL242381-25G SIAL242381-100G SIAL242381-3KG SIAL242381-500G
Benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 249
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR