2-Chlor-p-phenylendiaminsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlorobenzene-1,4-diamine sulphate, 2-Chloro-1,4-phenylenediammonium sulphate
24240-100G
SIAL24240-100GEA
38.6
EUR
SIAL24240-100G
2-Chlor-p-phenylendiaminsulfat, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-p-phenylendiaminsulfat
Formel:
C₆H₉ClN₂O₄S Molecular Weight: 240.67 g/mol |
MDL:
MFCD00013004 CAS-Nummer: 61702-44-1 EINECS: 262-915-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |