(Brommethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242403-1G
242403-5G
SIAL242403-1GEA
51
EUR
SIAL242403-1G
SIAL242403-5G
(Brommethyl)cyclopropan, Sigma-Aldrich®
(Brommethyl)cyclopropan
Formel:
C₄H₇Br Molecular Weight: 135 g/mol Siedepunkt: 105 Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001306 CAS-Nummer: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN: 1993 ADR: 3 III |