7-Bromheptannitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brom-6-cyanhexan, 7-Bromheptansäurenitril, 7-Bromönanthsäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

242470-10G
SIAL242470-10GEA 69.3 EUR
SIAL242470-10G
7-Bromheptannitril, Sigma-Aldrich®
7-Bromheptannitril
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂CN
Molecular Weight: 190,08 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001982
CAS-Nummer: 20965-27-9
EINECS: 244-128-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR