1-Undecen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

242527-25G
SIAL242527-25GEA 298 EUR
SIAL242527-25G
1-Undecen, Sigma-Aldrich®
1-Undecen
Formel: C₁₁H₂₂
Molecular Weight: 154,3 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48,9 °C
Dichte: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008956
CAS-Nummer: 821-95-4
EINECS: 212-483-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR