4-Acetoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Formylphenylacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242608-10G
SIAL242608-10GEA
95
EUR
SIAL242608-10G
4-Acetoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxybenzaldehyd
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003384 CAS-Nummer: 878-00-2 EINECS: 212-898-3 |