Ethylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminobenzoesäureethylester, Ethyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäureethylester
242977-100G
SIAL242977-100GEA
50.6
EUR
SIAL242977-100G
Ethylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Ethylanthranilat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa) Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007711 CAS-Nummer: 87-25-2 EINECS: 201-735-1 |