(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243159-1G
SIAL243159-1GEA
95.3
EUR
SIAL243159-1G
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol |
MDL:
MFCD00063289 CAS-Nummer: 3976-69-0 EINECS: 223-610-0 |