(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R,R)-(-)-2,4-Dihydroxypentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

243175-1G
SIAL243175-1GEA 138 EUR
SIAL243175-1G
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(-)-2,4-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063893
CAS-Nummer: 42075-32-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR