2-Chlor-N,N-dimethylacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
24350-25ML-F
SIAL24350-25ML-FEA
248
EUR
SIAL24350-25ML-F
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel:
C₄H₈ClNO Molecular Weight: 121.57 g/mol |
MDL:
MFCD00039360 CAS-Nummer: 2675-89-0 EINECS: 220-224-4 |