Kaliumcarbonat Sesquihydrat ≥99% ACS

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Pottasche Sesquihydrat

243558-1KG
SIAL243558-1KGEA 135 EUR
SIAL243558-1KG
Kaliumcarbonat Sesquihydrat ≥99% ACS
Kaliumcarbonat Sesquihydrat
Formel: CK₂O₃·1,5H₂O
Molecular Weight: 165,23 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149925
CAS-Nummer: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR