Kaliumperrhenat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

243590-25G 243590-5G
SIAL243590-25GEA 882 EUR
SIAL243590-25G SIAL243590-5G
Kaliumperrhenat, Sigma-Aldrich®
Kaliumperrhenat
Formel: KO₄Re
Siedepunkt: 1370 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 4,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011365
CAS-Nummer: 10466-65-6
EINECS: 233-953-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR