Wolframdisulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wolfram(IV)sulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

243639-50G
SIAL243639-50GEA 103 EUR
SIAL243639-50G
Wolframdisulfid, Sigma-Aldrich®
Wolframdisulfid
Formel: S₂W
Molecular Weight: 247.97 g/mol
Dichte: 7.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011467
CAS-Nummer: 12138-09-9
EINECS: 235-243-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR