Molybdändisilicid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molybdenum silicide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243647-250G
SIAL243647-250GEA 300 EUR
SIAL243647-250G
Molybdändisilicid, Sigma-Aldrich®
Molybdenum disilicide
Formel: MoSi₂
Molecular Weight: 152.11 g/mol
MDL: MFCD00151535
CAS-Nummer: 12136-78-6
EINECS: 235-231-8