2-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243736-10G
SIAL243736-10GEA 255 EUR
SIAL243736-10G
2-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,63 g/mol
MDL: MFCD00008185
CAS-Nummer: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1