4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Chlor-5-hydroxy-3-xylol, Chlorxylenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

24380-1KG-F
SIAL24380-1KG-FEA 152 EUR
SIAL24380-1KG-F
4-Chlor-3,5-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00002324
CAS-Nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR