Rubidiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
243892-25G
SIAL243892-25GEA 279 EUR
SIAL243892-25G
Rubidiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Rubidium hydroxide
Formel: RbOH
Molecular Weight: 102,48 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300…302 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011194
CAS-Nummer: 1310-82-3
EINECS: 215-186-0
UN: 2677
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08442