Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stangen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

244104-500G
SIAL244104-500GEA 102 EUR
SIAL244104-500G
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stangen, Sigma-Aldrich®
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198175
CAS-Nummer: 76093-98-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR