2-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
But-2-in-1-ol, 1-Hydroxy-2-butin
MQ200
244341-25G
244341-5G
SIAL244341-25GEA
133
EUR
SIAL244341-25G
SIAL244341-5G
2-Butin-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Butin-1-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70.09 g/mol Siedepunkt: 142 Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.9483 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002914 CAS-Nummer: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...