Bariumchlorat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244554-500G
SIAL244554-500GEA 57.6 EUR
SIAL244554-500G
Bariumchlorat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Bariumchlorat Monohydrat
Formel: BaCl₂O₆·1H₂O
Molecular Weight: 322.26 g/mol (304.24 anhy)
MDL: MFCD00149147
CAS-Nummer: 10294-38-9
EINECS: 236-760-7
UN: 1445
ADR: 5.1 II