Kalium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


MQ200

244864-50G
SIAL244864-50GEA 147 EUR
SIAL244864-50G
Kalium, Sigma-Aldrich®
Potassium
Formel: K
Molecular Weight: 39.1 g/mol
Siedepunkt: 760
Schmelzpunkt: 63
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133776
CAS-Nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07763

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR