(Methyl)triphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

245054-25G
SIAL245054-25GEA 82 EUR
SIAL245054-25G
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IP
Schmelzpunkt: 193…194 °C
MDL: MFCD00066175
CAS-Nummer: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN: 3464
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR