2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245100-100G
SIAL245100-100GEA
96.2
EUR
SIAL245100-100G
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on, Sigma-Aldrich®
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-on
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,15 g/mol |
MDL:
MFCD00040468 CAS-Nummer: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 |