Natriumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

245585-100ML 245585-800ML
SIAL245585-100MLEA 58.5 EUR
SIAL245585-100ML SIAL245585-800ML
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR