3,4-Dichlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

245607-10G
SIAL245607-10GEA 95.9 EUR
SIAL245607-10G
3,4-Dichlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
MDL: MFCD00002017
CAS-Nummer: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
UN: 2250
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR