Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Cyanessigsäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

245704-100ML
SIAL245704-100MLEA 71.3 EUR
SIAL245704-100ML
Butylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molecular Weight: 141,17 g/mol
Siedepunkt: 230,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,001 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001941
CAS-Nummer: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR