Methyl-4-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245860-5G
SIAL245860-5GEA
78.2
EUR
SIAL245860-5G
Methyl-4-chloracetoacetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-chloracetoacetat
Formel:
C₅H₇ClO₃ Molecular Weight: 150,56 g/mol |
MDL:
MFCD00000938 CAS-Nummer: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 |