1-Brom-3,3-dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Brompinakolin, 1-Brompinakolon, 1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

245879-25G
SIAL245879-25GEA 231 EUR
SIAL245879-25G
1-Brom-3,3-dimethylbutanon, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₁BrO
Molecular Weight: 179,06 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 76 °C
Dichte: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR