2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,4-Dichlor-2-(trifluormethyl)benzol, 2,5-Dichlorbenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

246069-25G
SIAL246069-25GEA 119 EUR
SIAL246069-25G
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molecular Weight: 215 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000608
CAS-Nummer: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR