4-Chlorindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Chloro-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

246220-1G
SIAL246220-1GEA 17.3 EUR
SIAL246220-1G
4-Chlorindol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005665
CAS-Nummer: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR