6-Chlorindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chloro-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246239-1G
SIAL246239-1GEA 64.8 EUR
SIAL246239-1G
6-Chlorindol, Sigma-Aldrich®
6-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Schmelzpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00005681
CAS-Nummer: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4