5,6-Dimethoxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246255-1G
SIAL246255-1GEA
304
EUR
SIAL246255-1G
5,6-Dimethoxyindol, Sigma-Aldrich®
5,6-Dimethoxyindol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol |
MDL:
MFCD00005675 CAS-Nummer: 14430-23-0 EINECS: 238-402-5 |