6-Methylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 6-Methyl-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

246328-1G
SIAL246328-1GEA 55.8 EUR
SIAL246328-1G
6-Methylindol, Sigma-Aldrich®
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR