4-Hydrazinobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
246395-25G
246395-5G
SIAL246395-25GEA
72.7
EUR
SIAL246395-25G
SIAL246395-5G
4-Hydrazinobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydrazinobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00007581 CAS-Nummer: 619-67-0 EINECS: 210-609-5 |