3,5-Bis(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

247081-5G
SIAL247081-5GEA 76 EUR
SIAL247081-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Formel: C₈H₄F₆O
Molecular Weight: 230,11 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000386
CAS-Nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR