Ethylpropionylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247162-5G
SIAL247162-5GEA 62.6 EUR
SIAL247162-5G
Ethylpropionylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylpropionylacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
MDL: MFCD00009317
CAS-Nummer: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5