5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

247170-5G
SIAL247170-5GEA 35.8 EUR
SIAL247170-5G
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
MDL: MFCD00011668
CAS-Nummer: 394-32-1
EINECS: 206-893-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR