2-Acetylpyrrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

247359-5G
SIAL247359-5GEA 29.2 EUR
SIAL247359-5G
2-Acetylpyrrol, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyrrol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
MDL: MFCD00005220
CAS-Nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR