2-Brom-1,4-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

247952-5G
SIAL247952-5GEA 46.8 EUR
SIAL247952-5G
2-Brom-1,4-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-1,4-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,7414 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000345
CAS-Nummer: 399-94-0
EINECS: 206-920-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR