1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

247987-5G
SIAL247987-5GEA 71.1 EUR
SIAL247987-5G
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2,4,6-trifluorbenzol
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
Siedepunkt: 140,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,5 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000334
CAS-Nummer: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR