Octafluornaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Perfluoronaphthalene

MQ200

248061-1G
SIAL248061-1GEA 46 EUR
SIAL248061-1G
Octafluornaphthalin, Sigma-Aldrich®
Octafluornaphthalin
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 80…86 °C
Dichte: 2.069 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR